Learn More
Méthyle 2-bromothiazole-4-carboxylate, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460279
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460279 5 g 5g
15470279 250 mg 250mg
15450279 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15460279 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63541.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 170235-26-4 | Molecular Formula: C5H4BrNO2S | Molecular Weight: 222.056 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il sert d’intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 170235-26-4
Formule moléculaire C5H4BrNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 222.056
Numéro MDL MFCD06659908
Clé InChI YOWKNNKTQWCYNC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2763213
Nom IUPAC 2-bromo-1,3-thiazole-4-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CSC(=N1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-bromothiazole-4-carboxylate
Quantité 5 g
Synonyme methyl 2-bromothiazole-4-carboxylate, 2-bromothiazole-4-carboxylic acid methyl ester, 2-bromo-4-methoxycarbonyl-1,3-thiazole, methyl2-bromothiazole-4-carboxylate, methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-, methyl ester, 2-bromo-thiazole-4-carboxylic acid methyl ester, 2-bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid methyl ester, pubchem8920, acmc-1c5qt
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 222.06
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide