Learn More
Méthyl 2-chloro-4,4-diméthyl-3-oxopentanoate, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10405902
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10405902 10 g Flacon en verre ambré 10g
10495892 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10405902 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM09505EA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 306935-33-1
Formule moléculaire C8H13ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 192.639
Numéro MDL MFCD01570535
Clé InChI NGRPVOKPBYTXLT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2779362
Nom IUPAC méthyl 2-chloro-4,4-diméthyl-3-oxopentanoate
SMILES CC(C)(C)C(=O)C(C(=O)OC)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-chloro-4, 4-dimethyl-3-oxopentanoate
% min. CAS 90.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire (CH3)3CC(O)CHClCO2CH3
Quantité 10 g
Synonyme 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoic acid methyl ester, methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoate, pentanoic acid,2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester, pentanoic acid, 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester
Poids de la formule 192.64
Pourcentage de pureté 90%