Learn More
Méthyl 2-chloro-4-nitrobenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429596 5 g 5g
11439596 25 g 25g
11449596 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429596 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20169.06
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 13324-11-3 | C8H6ClNO4 | 215.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13324-11-3
Formule moléculaire C8H6ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 215.59
Numéro MDL MFCD00017013
Clé InChI PICNSXCJRMYANX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl2-chloro-4-nitrobenzoate, 4-nitro-2-chlorobenzoic acid methyl ester, 2-chloro-4-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-chloro-4-nitro-, methyl ester, maybridge1_005088, acmc-1c12v, methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate, methyl-4-nitro-2-chlorobenzoate, 2-chloro-4-nitrobenzoic acid methylester
CID PubChem 83343
Nom IUPAC methyl 2-chloro-4-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1Cl)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-chloro-4-nitrobenzoate
Point de fusion 74°C to 78°C
Quantité 5 g
Beilstein 1877723
Poids de la formule 215.59
Pourcentage de pureté 98%