Learn More
Méthyl 2-chloro-4-(trifluorométhyl)pyrimidine-5-carboxylate, 97 %, Acros Organics™
Code produit. 15392032 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15392032 25 g 25g
15382032 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 15392032 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 448690250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 175137-27-6
Formule moléculaire C7H4ClF3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 240.57
Numéro MDL MFCD00068146
Clé InChI VLUBJYUOPNGBOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-pyrimidinecarboxylate, methylchlorotrifluoromethylpyrimidinecarboxylate, methyl-2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, acmc-20aifi, pubchem10174, 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-carbomethoxypyrimidine, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-ca, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethylpyrimidine, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethyl pyrimidine
CID PubChem 3696469
Nom IUPAC methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CN=C(Cl)N=C1C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Point d’ébullition 56.0°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 240.57
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.