Learn More
Méthyl 2-chlorobenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11403574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11403574 25 g 25g
11413574 100 g 100g
11423574 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11403574 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11237.14
 Article restreint
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 610-96-8 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 610-96-8
Formule moléculaire C8H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.59
Numéro MDL MFCD00016337
Clé InChI JAVRNIFMYIJXIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl o-chlorobenzoate, methyl-2-chlorobenzoate, benzoic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chlorobenzoic acid methyl ester, unii-g344nes07r, benzoic acid, o-chloro-, methyl ester, benzoicacid, 2-chloro-, methyl ester, pubchem3707, methyl-o-chlorobenzoate, acmc-209moz
CID PubChem 11895
Nom IUPAC Méthyl 2-chlorobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-chlorobenzoate
Densité 1.191
Point d’ébullition 233°C to 235°C
Point d’éclair 108°C (226°F)
Indice de réfraction 1.536
Quantité 25 g
Beilstein 1364684
Poids de la formule 170.6
Pourcentage de pureté 98%