Learn More
Méthyl2-(chlorométhyl)-1,3-oxazole-4-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10197262
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10197262 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10127372 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10197262 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00116CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 208465-72-9
Formule moléculaire C6H6ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 175.57
Numéro MDL MFCD06660133
Clé InChI CMUKPCIZFMTLKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-chloromethyl oxazole-4-carboxylate, methyl 2-chloromethyl-1,3-oxazole-4-carboxylate, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-chloromethyl-, methyl ester, methyl 2-chloromethyl-4-oxazolecarboxylate, pubchem22375, 2-chloromethyl-5-methyloxazole-4-carboxylate, 2-chloromethyloxazole-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-chloro-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
CID PubChem 2763199
Nom IUPAC methyl 2-(chloromethyl)-1,3-oxazole-4-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=COC(CCl)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-(chloromethyl)-1, 3-oxazole-4-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 175.57
Pourcentage de pureté 97%