Learn More
2-chloropropionate de méthyle, 97%
Code produit 11418467
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11418467 250 g 250g
11408467 1000 g 1000g
11428467 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11418467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18541.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 17639-93-9 | C4H7ClO2 | 122,55 g/mol
Le 2-chloropropionate de méthyle est utilisé comme injecteur lors de la synthèse des homopolymères d’acrylamide et des polymères blocs d’acrylamide-N-isopropylacrylamide. Il est également utilisé pour produire de l’ester méthylique de l’acide 2-thiophène-2-yl-propionique.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le 2-chloropropionate de méthyle est utilisé comme initiateur lors de la synthèse des homopolymères d’acrylamide et des copolymères séquencés acrylamide-N-isopropylacrylamide. Il est également utilisé pour produire l’ester méthylique de l’acide 2-thiophényl-2-yl-propionique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17639-93-9
Formule moléculaire C4H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 122.55
Numéro MDL MFCD00000863
Clé InChI JLEJCNOTNLZCHQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme methyl 2-chloropropionate, propanoic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloropropionic acid methyl ester, propionic acid, 2-chloro-, methyl ester, methyl alpha-chloropropionate, methyl .alpha.-chloropropionate, .alpha.-chloropropionic acid methyl ester, propanoic acid, 2-chloro-, methyl ester, s, ch3chclc o och3, acmc-1bl6f
CID PubChem 28659
Nom IUPAC Méthyl 2-chloropropanoate
SMILES COC(=O)C(C)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-chloropropionate
Point de fusion <-10°C
Densité 1.14
Point d’ébullition 132°C to 133°C
Point d’éclair 38°C (100°F)
Indice de réfraction 1.417
Quantité 250 g
Numéro UN UN2933
Beilstein 1421535
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Poids de la formule 122.55
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 2-chloropropionate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 2-chloropropionate
RUO– À des fins de recherche uniquement