Learn More
2-chloropropionate de méthyle, 97%
Code produit 11428467
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11428467 5000 g 5000g
11418467 250 g 250g
11408467 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18541.0I
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 17639-93-9 | C4H7ClO2 | 122,55 g/mol
Le 2-chloropropionate de méthyle est utilisé comme injecteur lors de la synthèse des homopolymères d’acrylamide et des polymères blocs d’acrylamide-N-isopropylacrylamide. Il est également utilisé pour produire de l’ester méthylique de l’acide 2-thiophène-2-yl-propionique.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le 2-chloropropionate de méthyle est utilisé comme initiateur lors de la synthèse des homopolymères d’acrylamide et des copolymères séquencés acrylamide-N-isopropylacrylamide. Il est également utilisé pour produire l’ester méthylique de l’acide 2-thiophényl-2-yl-propionique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17639-93-9
Formule moléculaire C4H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 122.55
Numéro MDL MFCD00000863
Clé InChI JLEJCNOTNLZCHQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme methyl 2-chloropropionate, propanoic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloropropionic acid methyl ester, propionic acid, 2-chloro-, methyl ester, methyl alpha-chloropropionate, methyl .alpha.-chloropropionate, .alpha.-chloropropionic acid methyl ester, propanoic acid, 2-chloro-, methyl ester, s, ch3chclc o och3, acmc-1bl6f
CID PubChem 28659
Nom IUPAC 2-chloropropanoate de méthyle
SMILES COC(=O)C(C)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-chloropropionate
Point de fusion <-10°C
Point d’ébullition 132°C to 133°C
Point d’éclair 38°C (100°F)
Quantité 5000 g
Numéro UN UN2933
Beilstein 1421535
Poids de la formule 122.55
Pourcentage de pureté 97%
RUO– À des fins de recherche uniquement