Learn More
2-chloropropionate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2-Chloropropionate |
| CAS | 17639-93-9 |
| Formule moléculaire | C4H7ClO2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Methyl 2-Chloropropanoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H7ClO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)Cl |
| Nom IUPAC | 2-chloropropanoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 122.55 |
| Poids de la formule | 122.0135 |