Learn More
Méthyle 2-chloropyridine-3-carboxylate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15492159
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15492159 25 g 25g
15482159 5 g 5g
15402169 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15492159 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H64798.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 40134-18-7 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 40134-18-7
Formule moléculaire C7H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
Numéro MDL MFCD01318629
Clé InChI MYGAJZBZLONIBZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 819931
Nom IUPAC 2-chloropyridine-3-carboxylate de méthyl
SMILES COC(=O)C1=CC=CN=C1Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
Couleur Incolore
Densité 1.314 g/mL
Point d’ébullition 150°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.537
Quantité 25 g
Beilstein 122129
Synonyme methyl 2-chloronicotinate, 2-chloronicotinic acid methyl ester, 2-chloro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, methyl2-chloronicotinate, methyl 2-chloro-3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloro-nicotinic acid methyl ester, methyl chloronicotinate, pubchem15917, acmc-1am6z
Poids de la formule 171.58
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide