Learn More
Méthyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10542585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10542585 1 g Flacon en verre ambré -
10061094 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10542585 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07903DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 287714-35-6
Formule moléculaire C6H5ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.568
Numéro MDL MFCD08690330
Clé InChI VJOKXLBQCKCWLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloropyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloro-5-pyrimidinecarboxylic acid methyl ester, pubchem9777, acmc-1cq94, 2-chloro-5-carbomethoxypyrimidine, methyl 2-chloro-5-pyrimidinecarboxylate, methyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-chloranylpyrimidine-5-carboxylate, 2-chloro-5-methoxycarbonyl pyrimidine
CID PubChem 12627752
Nom IUPAC 2-chloropyrimidine-5-carboxylate de méthyl
SMILES COC(=O)C1=CN=C(N=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 172.57
Pourcentage de pureté 97%