Learn More
Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate, 90%, Tech., Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate |
| Note relative au nom | tech., 90% |
| Point de fusion | 58°C to 64°C |
| Couleur | Beige à Blanc ou Rose |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 90% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | ClSO2C6H4COOCH3 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 11, 373 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.