Learn More
2-(chlorosulfonyl)benzoate de méthyle, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate can be used as intermediates in pharmaceuticals, saccharin, dyes, & pigments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le méthyl2-(chlorosulfonyl)benzoate peut être utilisé comme intermédiaire dans les produits pharmaceutiques, la saccharine, les colorants et les pigments.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate |
| Point de fusion | 59°C to 64°C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Synonyme | methyl 2-chlorosulfonyl benzoate, benzoic acid, 2-chlorosulfonyl-, methyl ester, unii-c6hzm8x6pk, c6hzm8x6pk, methyl 2-chlorosulphonyl benzoate, pubchem14808, acmc-1cirj, methyl 2-chiorosulfonylbenzoate, methyl 2 chlorosulfonyl benzoate, methyl2-chlorosulfonyl benzoate |
| Informations sur la solubilité | Reacts with water. |
| Nom IUPAC | Méthyl 2-chlorosulfonylbenzoate |
| Poids de la formule | 234.66 |
| Pourcentage de pureté | 94% |