Learn More
2-(chlorosulfonyl)benzoate de méthyle, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410817 25 g 25g
11400817 5 g 5g
11420817 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11410817 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23211.14
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 26638-43-7 | C8H7ClO4S | 234.65 g/mol
Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate can be used as intermediates in pharmaceuticals, saccharin, dyes, & pigments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl2-(chlorosulfonyl)benzoate peut être utilisé comme intermédiaire dans les produits pharmaceutiques, la saccharine, les colorants et les pigments.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26638-43-7
Formule moléculaire C8H7ClO4S
Poids moléculaire (g/mol) 234.65
Numéro MDL MFCD00009797
Clé InChI HUNUAFNLLYVTQD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 117830
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate
Point de fusion 59°C to 64°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme methyl 2-chlorosulfonyl benzoate, benzoic acid, 2-chlorosulfonyl-, methyl ester, unii-c6hzm8x6pk, c6hzm8x6pk, methyl 2-chlorosulphonyl benzoate, pubchem14808, acmc-1cirj, methyl 2-chiorosulfonylbenzoate, methyl 2 chlorosulfonyl benzoate, methyl2-chlorosulfonyl benzoate
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Nom IUPAC méthyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate
Poids de la formule 234.66
Pourcentage de pureté 94%