Learn More
2-cyclopentanonecarboxylate de méthyle, 96%
Code produit 10347321 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10347321 5 g Flacon en verre 5g
10777772 25 g Flacon en verre 25g
10249593 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10347321 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 342090050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 10472-24-9 | C₇H₁₀O₃| 142,15 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10472-24-9
Formule moléculaire C7H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 142.15
Numéro MDL MFCD00001411
Clé InChI PZBBESSUKAHBHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, methyl 2-cyclopentanonecarboxylate, 2-carbmethoxycyclopentanone, methyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, methyl ester, 2-methoxy carbonyl cyclopentanone, 2-methoxycarbonylcyclopentanone, 2-oxocyclopentanecarboxylic acid methyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid methyl ester, mehyl-2-oxocyclopentane
CID PubChem 66328
Nom IUPAC 2-oxocyclopentane-1-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-cyclopentanonecarboxylate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0540g/mL
Point d’ébullition 102°C to 104°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair 77°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4550 to 1.457
Quantité 5 g
Beilstein 10, 597
Gravité spécifique 1.054
Informations sur la solubilité Solubility in water: >100g/L. Other solubilities: miscible in ethanol
Poids de la formule 142.15
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement