Learn More
2-désoxy-D-ribofuranoside de méthyle, TRC
Code produit 30480340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480340 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30480340 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2982155G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-Deoxy-D-ribofuranoside
CAS 60134-26-1
Formule moléculaire C6 H12 O4
Quantité 5 g
Synonyme Methyl 2-deoxy-D-erythro-pentofuranoside
Formule InChI InChI=1S/C6H12O4/c1-9-6-2-4(8)5(3-7)10-6/h4-8H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6?/m0/s1
SMILES COC1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Nom IUPAC (2R,3S)-2-(hydroxyméthyl)-5-méthoxyoxolan-3-ol
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Poids de la formule 148.0736