Learn More
Methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468238 5 g 5g
15478238 250 mg 250mg
15458238 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15468238 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61675.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 197507-22-5 | C8H7FO3 | 170.139 g/mol
Methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate can be used in the preparation of compounds, with the ability to inhibit cytosolic phospholipase A2α. It is also an intermediate in the synthesis of 3-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)-5-(trifluoromethyl) -4-isoxazolecarboxylic acid methyl ester (F591865).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate peut être utilisé dans la préparation de composés, avec la capacité d’inhiber la phospholipase cytosolique A2α ; Il est également un intermédiaire dans la synthèse de l’ester méthylique (F591865) de l’acide 3-2-fluoro-4-hydroxyphényl)-5-(trifluorométhyl)-4-isoxazolecarboxylique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 197507-22-5
Formule moléculaire C8H7FO3
Poids moléculaire (g/mol) 170.139
Numéro MDL MFCD09038282
Clé InChI WYSPMXSNCAFCFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid methyl ester, 2-fluoro-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-fluoro-4-hydroxy-, methyl ester, methyl-2-fluoro4-hydroxybenzoate, methyl2-fluoro-4-hydroxybenzoate, methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate, methyl 2-fluoro-4-hydroxy-benzoate, 2-fluoro-4-hyroxybenzoic acid methyl ester
CID PubChem 22463192
Nom IUPAC 2-fluoro-4-hydroxybenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 170.14
Pourcentage de pureté 98%