Learn More
Méthyle 2-fluoro-5-nitrobenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15488238 5 g 5g
15498238 25 g 25g
15408248 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15488238 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61676.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2965-22-2 | C8H6FNO4 | 199.137 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2965-22-2
Formule moléculaire C8H6FNO4
Poids moléculaire (g/mol) 199.137
Numéro MDL MFCD06203689
Clé InChI JZLONOOYIXEAHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate, 2-fluoro-5-nitrobenzoic acid methyl ester, 5-nitro-2-fluorobenzoic acid methyl ester, benzoicacid, 2-fluoro-5-nitro-, methyl ester, benzoic acid, 2-fluoro-5-nitro-, methyl ester, methyl 2-fluoro-5-nitro-benzoate, acmc-209ha6, ksc563m1n, methyl2-fluoro-5-nitrobenzoate, 4-fluoro-3-methoxycarbonyl nitrobenzene
CID PubChem 11217860
Nom IUPAC méthyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])F
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate
Quantité 5 g
Poids de la formule 199.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide