Learn More
2-fluoroacrylate de méthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15487868
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15487868 5 g 5g
15497868 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15487868 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61343.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2343-89-7 | C4H5FO2 | 104.08 g/mol
Methyl 2-fluoroacrylate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-fluoroacrylate de méthyle est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2343-89-7
Formule moléculaire C4H5FO2
Poids moléculaire (g/mol) 104.08
Numéro MDL MFCD04039286
Clé InChI ZTZJVAOTIOAZGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-fluoroacrylate, methyl-2-fluoroacrylate, 2-fluoroacrylic acid methyl ester, methyl fluoroacrylate, 2-propenoic acid, 2-fluoro-, methyl ester, methyl a-fluoroacrylate, pubchem12658, methyl alpha-fluoroacrylate, acmc-209g3b, ksc493a9d
CID PubChem 2782524
Nom IUPAC 2-fluoroprop-2-énoate de méthyle
SMILES COC(=O)C(=C)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-fluoroacrylate
Formule linéaire CH2=C(F)CO2CH3
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 104.08
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Des mesures
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 2-fluoroacrylate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 2-fluoroacrylate