Learn More
2-fluoroacrylate de méthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497868
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15497868 25 g 25g
15487868 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497868 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61343.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2343-89-7 | C4H5FO2 | 104.08 g/mol
Methyl 2-fluoroacrylate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-fluoroacrylate de méthyle est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2343-89-7
Formule moléculaire C4H5FO2
Poids moléculaire (g/mol) 104.08
Numéro MDL MFCD04039286
Clé InChI ZTZJVAOTIOAZGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-fluoroacrylate, methyl-2-fluoroacrylate, 2-fluoroacrylic acid methyl ester, methyl fluoroacrylate, 2-propenoic acid, 2-fluoro-, methyl ester, methyl a-fluoroacrylate, pubchem12658, methyl alpha-fluoroacrylate, acmc-209g3b, ksc493a9d
CID PubChem 2782524
Nom IUPAC 2-fluoroprop-2-énoate de méthyle
SMILES COC(=O)C(=C)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-fluoroacrylate
Formule linéaire CH2=C(F)CO2CH3
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 104.08
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide