Learn More
Methyl 2-fluorobenzoate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30988470
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30988470 10 g
30981033 100 g
30982757 500 g
30980270 25 g
30973986 5 g
30987240 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30988470 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13828310g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-fluorobenzoate
CAS 394-35-4
Formule moléculaire C8H7FO2
Numéro MDL MFCD00017913
Quantité 10 g
SMILES C1=CC=CC(=C1F)C(OC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
Pourcentage de pureté 98%