Learn More
2-Fluorobenzoate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463177 25 g 25g
11453177 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11463177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16133.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 394-35-4 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 394-35-4
Formule moléculaire C8H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
Numéro MDL MFCD00017913
Clé InChI QAFJIJWLEBLXHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl o-fluorobenzoate, methyl-2-fluorobenzoate, 2-fluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-fluoro-, methyl ester, o-fluorobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, o-fluoro-, methyl ester, 2-fluoro-benzoic acid methyl ester, methyl2-fluorobenzoate, pubchem3565, acmc-209j5e
CID PubChem 67854
Nom IUPAC méthyl2-fluorobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-fluorobenzoate
Densité 1.21
Point d’ébullition 109°C to 110°C (35 mmHg)
Point d’éclair 93°C (199°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.503
Quantité 25 g
Beilstein 1862493
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté 98%