Learn More
2-formylbenzoate de méthyle, Thermo Scientific™, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2-formylbenzoate |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule linéaire | CH3OC(O)C6H4CHO |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 164.16 |
| Pourcentage de pureté | 97% |