Learn More
Methyl 2-furoate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467876
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11467876 500 g 500g
11447876 25 g 25g
11457876 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11467876 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14009.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 611-13-2 | C6H6O3 | 126.111 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-13-2
Formule moléculaire C6H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 126.111
Numéro MDL MFCD00003236
Clé InChI HDJLSECJEQSPKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-furoate, methyl pyromucate, methyl 2-furancarboxylate, methyl furoate, 2-furancarboxylic acid, methyl ester, 2-methoxycarbonyl furan, pyromucic acid methyl ester, methyl 2-furylcarboxylate, 2-furoic acid, methyl ester, furoic acid, methyl ester
CID PubChem 11902
Nom IUPAC Furane de méthyle-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-furoate
Densité 1.179
Point d’ébullition 180°C to 181°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Indice de réfraction 1.487
Quantité 500 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 111110
Merck Index 14,4307
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté ≥98%