Learn More
Methyl 2-furoate, MedChemExpress
Code produit 16455467
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16455467 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16455467 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYY0949
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Methyl 2-furoate (Methyl furan-2-carboxylate) is a building block in chemical synthesis. A flavoring agent in food. Found in cranberries, guava fruits, raisins and other fruits. Also present in baked potato, roasted filberts, roasted peanut, tomatoes, coffee, cocoa, okra, etc.
Methyl 2-furoate (Methyl furan-2-carboxylate) is a building block in chemical synthesis. A flavoring agent in food. Found in cranberries, guava fruits, raisins and other fruits. Also present in baked potato, roasted filberts, roasted peanut, tomatoes, coffee, cocoa, okra, etc.
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-furoate
CAS 611-13-2
Couleur Incolore
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H6O3
Quantité 50 mg
Synonyme Methyl furan-2-carboxylate
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (1982.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CO1)OC
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 99.75%
Qualité Research
Forme physique Liquid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism