Learn More
2-Hydroxy-3-méthylbenzoate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an important organic intermediate. Some other applications include it is used to produce other chemicals. For example, it is used to produce 2-(2-Hydroxy-3-methyl-phenyl)-propan-2-ol. The reaction occurs with reagent Tetrahydrofuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le méthyl2-hydroxy-3-méthylbenzoate est utilisé comme matière première importante et comme intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé comme intermédiaire organique important. D’autres applications incluent une utilisation pour produire d’autres produits chimiques. Par exemple, il est utilisé pour produire du 2-(2-hydroxy-3-méthyl-phényl)-propan-2-ol. La réaction se produit avec le réactif tétrahydrofurane.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, les huiles fixes, le propylène glycol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Hygroscopique. Stable à des températures et des pressions normales.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate |
| Point de fusion | 28°C to 30°C |
| Point d’ébullition | 234°C to 236°C |
| Quantité | 2 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol,fixed Oils,Propylene Glycol. Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 166.18 |
| Pourcentage de pureté | 97% |