Learn More
2-Hydroxy-3-méthylbenzoate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449267 10 g 10g
11439267 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21341.09
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 23287-26-5 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an important organic intermediate. Some other applications include it is used to produce other chemicals. For example, it is used to produce 2-(2-Hydroxy-3-methyl-phenyl)-propan-2-ol. The reaction occurs with reagent Tetrahydrofuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl2-hydroxy-3-méthylbenzoate est utilisé comme matière première importante et comme intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé comme intermédiaire organique important. D’autres applications incluent une utilisation pour produire d’autres produits chimiques. Par exemple, il est utilisé pour produire du 2-(2-hydroxy-3-méthyl-phényl)-propan-2-ol. La réaction se produit avec le réactif tétrahydrofurane.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, les huiles fixes, le propylène glycol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Hygroscopique. Stable à des températures et des pressions normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23287-26-5
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00020051
Clé InChI SUHLUMKZPUMAFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-methylsalicylate, methyl o-cresotinate, benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl-, methyl ester, levegal pt, 2-hydroxy-3-methylbenzoic acid methyl ester, 2,3-cresotic acid, methyl ester, methyl-3-methylsalicylate, methyl 2-hydroxy-3-methyl-benzoate, methyl o-cresotate, 3-methylsalicylic acid methyl ester
CID PubChem 31835
Nom IUPAC Méthyl 2-hydroxy-3-méthylbenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(C)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate
Point de fusion 28°C to 30°C
Point d’ébullition 234°C to 236°C
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,fixed Oils,Propylene Glycol. Insoluble in water.
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 97%