Learn More
2-hydroxy-3-méthylbenzoate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2-Hydroxy-3-methylbenzoate |
| CAS | 23287-26-5 |
| Formule moléculaire | C9H10O3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl-, methyl ester, 2,3-Cresotic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid methyl ester, Levegal PT, Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate, Methyl 3-methylsalicylate, Methyl o-cresotinate, NSC 165638, Methyl 2-Hydroxy-3-methylbenzoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-6-4-3-5-7(8(6)10)9(11)12-2/h3-5,10H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(C)c1O |
| Nom IUPAC | 2-hydroxy-3-méthylbenzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 166.17 |
| Poids de la formule | 166.063 |