Learn More
Méthyl 2-hydroxy-3-nitrobenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11425997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11425997 25 g 25g
11405997 1 g 1g
11415997 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11425997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25029.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 22621-41-6 | C8H7NO5 | 197.146 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22621-41-6
Formule moléculaire C8H7NO5
Poids moléculaire (g/mol) 197.146
Numéro MDL MFCD00272263
Clé InChI NIBVYEHAFBEVFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-hydroxy-3-nitrobenzoate, methyl 3-nitrosalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-3-nitro-, methyl ester, 2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid methyl ester, 2-hydroxy-3-nitro-benzoic acid methyl ester, salicylic acid, 3-nitro-, methyl ester, methyl-3-nitrosalicylat, methyl-m-nitrosalicylate, acmc-209fxo, ksc490c4l
CID PubChem 596904
SMILES COC(=O)C1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-hydroxy-3-nitrobenzoate
Point de fusion 129°C to 132°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 197.15
Pourcentage de pureté 98%