Learn More
Méthyl 2-hydroxy-4-iodobenzoate, TRC
Code produit 30481927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30481927 100 mg 100mg
30470276 500 mg 500mg
30480277 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30481927 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM219895100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18179-39-0
Formule moléculaire C8H7O3I
Poids moléculaire (g/mol) 278.04
Synonyme Methyl 4-iodosalicylate
Nom IUPAC Méthyle 2-hydroxy-4-iodobenzoate
SMILES COC(=O)c1ccc(I)cc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-Hydroxy-4-iodobenzoate
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H7IO3/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,10H,1H3
Poids de la formule 277.944