Learn More
Méthyl 2-hydroxy-4-méthoxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11376676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11376676 50 g 50g
11366676 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11376676 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03855.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5446-02-6 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyle 2-hydroxy-4-méthoxybenzoate est utilisé dans la synthèse énantiosélective de (+)-coriandrone A et B, deux produits naturels bioactifs.
Solubilité
Soluble dans l’acétone. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5446-02-6
Numéro MDL MFCD00008424
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
Point de fusion 47°C to 51°C
Point d’ébullition 134°C (7mmHg)
Formule moléculaire C5H10ClNO3
Beilstein 2691644
Synonyme 5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
Informations sur la solubilité Soluble in acetone. Insoluble in water.
Clé InChI ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
Nom IUPAC acide 5-amino-4-oxopentanoïque ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 167.59
Quantité 50 g
CID PubChem 123608
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté 98%