Learn More
Méthyl 2-hydroxy-5,6,7,8-tétrahydronaphtalène-1-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15437865
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15437865 1 g 1g
15447865 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15437865 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31668.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59604-96-5
Formule moléculaire C12H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 206.24
Numéro MDL MFCD09258894
Clé InChI FGZPUQMMDVJQQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-hydroxytetralin-5-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthoate, 2-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalene-1-carboxylic acid methyl ester, 2-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid methyl ester
CID PubChem 11600901
Nom IUPAC méthyl 2-hydroxy-5,6,7,8-tétrahydronaphtalène-1-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(O)C=CC2=C1CCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxylate
Point de fusion 40°C to 43°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 206.24
Pourcentage de pureté 97%