Learn More
Méthyl 2-hydroxy-5-nitrobenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470848
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470848 10 g 10g
11480848 50 g 50g
11490848 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470848 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25278.09
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 17302-46-4 | C8H7NO5 | 197.146 g/mol
Methyl 2-hydroxy-5-nitrobenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl 2-hydroxy-5-nitrobenzoate est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17302-46-4
Formule moléculaire C8H7NO5
Poids moléculaire (g/mol) 197.146
Numéro MDL MFCD00024695
Clé InChI UUBFELFUKFJSRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-hydroxy-5-nitrobenzoate, methyl 5-nitrosalicylate, methyl-5-nitrosalicylate, 5-nitrosalicylic acid methyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-5-nitro-, methyl ester, 2-hydroxy-5-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl 5-nitro-salicylate, acmc-20a62q, methyl 5-nitro-2-hydroxybenzoate, methyl-2-hydroxy-5-nitrobenzoate
CID PubChem 87041
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-hydroxy-5-nitrobenzoate
Point de fusion 114°C to 117°C
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 197.15
Pourcentage de pureté 98%