Learn More
Méthyle2-hydroxycotinate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496137 5 g 5g
15406147 250 mg 250mg
15486137 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15496137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33334.06
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 10128-91-3 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10128-91-3
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.137
Numéro MDL MFCD00661282
Clé InChI SILBTMNCGYLTOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-hydroxynicotinate, methyl 2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate, methyl 2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate, methyl 2-hydroxypyridine-3-carboxylate, 2-hydroxy-nicotinic acid methyl ester, 2-hydroxynicotinic acid methyl ester, 2-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, methyl 2-hydroxy-3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-2-oxo-, methyl ester
CID PubChem 579028
Nom IUPAC 2-oxo-1H-pyridine-3-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=CNC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-hydroxynicotinate
Point de fusion 153°C to 155°C
Couleur Blanc crème
Quantité 5 g
Poids de la formule 153.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide