Learn More
2-iodobenzoate de méthyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10194520 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10194520 25 mL Flacon en verre 25mL
10085993 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10194520 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 249830250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 610-97-9 | C8H7IO2 | 262.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 610-97-9
Formule moléculaire C8H7IO2
Poids moléculaire (g/mol) 262.04
Numéro MDL MFCD00016351
Clé InChI BXXLTVBTDZXPTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodobenzoic acid methyl ester, methyl o-iodobenzoate, methyl-2-iodobenzoate, benzoic acid, 2-iodo-, methyl ester, 2-iodo-benzoic acid methyl ester, methyl2-iodobenzoate, benzoic acid, o-iodo-, methyl ester, methyl 2-iodo-benzoate, pubchem10568, acmc-209mp0
CID PubChem 69132
Nom IUPAC Méthyle de 2-iodobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1I
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-iodobenzoate
Couleur Blanc
Densité 1.7300g/mL
Point d’ébullition 272.0°C to 274.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire IC6H4COOCH3
Indice de réfraction 1.6020 to 1.6040
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 1.73
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in polar solvents,insoluble in non-polar solvents
Poids de la formule 262.04
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline ou floconneuse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 2-iodobenzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.