Learn More
2-iodobenzoate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2-Iodobenzoate |
| CAS | 610-97-9 |
| Formule moléculaire | C8H7IO2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Iodobenzoic Acid Methyl Ester, o-Iodobenzoic Acid Methyl Ester, Methyl o-Iodobenzoate, NSC 34638 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1I |
| Nom IUPAC | 2-iodobenzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 262.04 |
| Poids de la formule | 261.9491 |