Learn More
2-mercaptobenzoate de méthyle, TRC
Code produit 30466170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30466170 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30466170 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32071010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-Mercaptobenzoate
CAS 4892-02-8
Formule moléculaire C8 H8 O2 S
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C8H8O2S/c1-10-8(9)6-4-2-3-5-7(6)11/h2-5,11H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccccc1S
Nom IUPAC 2-sulfanylbenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 168.21
Poids de la formule 168.0245