Learn More
2-mercaptobenzoate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2-Mercaptobenzoate |
| CAS | 4892-02-8 |
| Formule moléculaire | C8 H8 O2 S |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8O2S/c1-10-8(9)6-4-2-3-5-7(6)11/h2-5,11H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1S |
| Nom IUPAC | 2-sulfanylbenzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 168.21 |
| Poids de la formule | 168.0245 |