Learn More
2-méthoxy-5-(méthylsulfonyl)benzoate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoate |
| CAS | 63484-12-8 |
| Formule moléculaire | C10 H12 O5 S |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoic acid methyl ester, Methyl 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)-benzoate, Tiapride Hydrochloride Imp. A (EP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12O5S/c1-14-9-5-4-7(16(3,12)13)6-8(9)10(11)15-2/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(ccc1OC)S(=O)(=O)C |
| Nom IUPAC | 2-méthoxy-5-méthylsulfonylbenzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 244.26 |
| Poids de la formule | 244.0405 |