Learn More
Méthyl 2-méthoxy-5-nitrobenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464917 25 g 25g
11454917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464917 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21863.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 34841-11-7 | C9H9NO5 | 211.173 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34841-11-7
Formule moléculaire C9H9NO5
Poids moléculaire (g/mol) 211.173
Numéro MDL MFCD00673023
Clé InChI DOBFJVVTBNTGCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-5-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl2-methoxy-5-nitrobenzoate, methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate, 5-nitro-o-anisic acid methyl ester, pubchem14052, acmc-1adrt, methyl 5-nitro-o-anisate, asischem d13383, rarechem al bf 0877, timtec-bb sbb014757
CID PubChem 7020925
Nom IUPAC Méthyl 2-méthoxy-5-nitrobenzoate
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-methoxy-5-nitrobenzoate
Point de fusion 99°C to 102°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 211.18
Pourcentage de pureté 98%