Learn More
2-méthoxypropionate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11393117
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11393117
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13527.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 17639-76-8 | C5H10O3 | 118.132 g/mol
Methyl 2-methoxypropionate, is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthylméthoxypropionate2 est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17639-76-8
Formule moléculaire C5H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 118.132
Numéro MDL MFCD00151664
Clé InChI VABBJJOSOCPYIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-methoxypropionate, propanoic acid, 2-methoxy-, methyl ester, acmc-20akie, d +-alpha-methoxy-propionic acid methyl ester, methyl2-methoxypropanoate, methyl 2-methoxy-propionate, 2-methoxypropanoic acid methyl ester, racemic 2-methoxy-propionic acid methyl ester
CID PubChem 86599
Nom IUPAC 2-méthoxypropanoate de méthyle
SMILES CC(C(=O)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-methoxypropionate
Point d’ébullition 43°C to 44°C (15 mmHg)
Point d’éclair 36°C (96°F)
Indice de réfraction 1.397
Quantité 5 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1720819
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 118.13
Pourcentage de pureté 98%