Learn More
Méthyle 2-méthyl-3-furoate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11474004 25 g -
11484004 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11474004 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11979.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6141-58-8 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6141-58-8
Formule moléculaire C7H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 140.138
Numéro MDL MFCD00003249
Clé InChI UVRRIABXNIGUJZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 80237
Nom IUPAC 2-méthylfurane-3-carboxylate de méthyle
SMILES CC1=C(C=CO1)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-methyl-3-furoate
Densité 1.114
Point d’ébullition 71°C to 72°C (20 mmHg)
Point d’éclair 63°C (145°F)
Indice de réfraction 1.4745
Quantité 25 g
Beilstein 1342040
Synonyme methyl 2-methyl-3-furoate, methyl 2-methyl-3-furancarboxylate, 2-methyl-furan-3-carboxylic acid methyl ester, 3-furancarboxylic acid, 2-methyl-, methyl ester, 3-furoic acid, 2-methyl-, methyl ester, methyl2-methyl-3-furoate, acmc-1bcvo, methyl 2-methyl-3-furoate #, methyl-2-methyl-3-furoate, 2-methylfuran-3-carboxylic acid methyl
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 97%