Learn More
2-méthyl-3-(méthylamino)propanoate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2-Methyl-3-(methylamino)propanoate |
| CAS | 21388-25-0 |
| Formule moléculaire | C6H13NO2 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 3-Methylamino-2-methylpropionic acid methyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H13NO2/c1-5(4-7-2)6(8)9-3/h5,7H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CNCC(C)C(=O)OC |
| Nom IUPAC | 2-méthyl-3-(méthylamino)propanoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 131.17 |
| Poids de la formule | 131.0946 |