Learn More
2-méthyl-6-(3-nitrophényl)-4-oxo-2-cyclohexène-1-carboxylate de méthyle + ~8 % 3-méthyl-3'-nitro-5-oxo-1,2,5,6-tétrahydro-[1,1'-biphényl]-2-carboxylate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2-Methyl-6-(3-nitrophenyl)-4-oxo-2-cyclohexene-1-carboxylate |
| CAS | 87625-92-1 |
| Formule moléculaire | C15H15NO5 . C 16H17NO5 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Methyl 2-Methyl-6-(3-nitrophenyl)-4-oxo-2-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H15NO5/c1-9-6-12(17)8-13(14(9)15(18)21-2)10-4-3-5-11(7-10)16(19)20/h3-7,13-14H,8H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C1CC(C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2)C(C(OC)=O)C(C)=C1.O=C3CC(C4=CC([N+]([O-])=O)=CC=C4)C(C(OCC)=O)C(C)=C3 |
| Nom IUPAC | méthyl 2-méthyl-6-(3-nitrophényl)-4-oxo-cyclohex-2-ène-1-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 592.59 |
| Poids de la formule | 592.21 |