Learn More
Methyl 2-Methyl-6-(3-nitrophenyl)-4-oxo-2-cyclohexene-1-carboxylate, TRC
Code produit 30134656
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134656 250 mg 250mg
30004518 25 mg 25mg
30009953 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134656 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM338310250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87625-92-1
Formule moléculaire C15H15NO5 . C 16H17NO5
Poids moléculaire (g/mol) 592.59
Synonyme Methyl 2-Methyl-6-(3-nitrophenyl)-4-oxo-2-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ester
Nom IUPAC methyl 2-methyl-6-(3-nitrophenyl)-4-oxo-cyclohex-2-ene-1-carboxylate
SMILES O=C1CC(C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2)C(C(OC)=O)C(C)=C1.O=C3CC(C4=CC([N+]([O-])=O)=CC=C4)C(C(OCC)=O)C(C)=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-Methyl-6-(3-nitrophenyl)-4-oxo-2-cyclohexene-1-carboxylate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H15NO5/c1-9-6-12(17)8-13(14(9)15(18)21-2)10-4-3-5-11(7-10)16(19)20/h3-7,13-14H,8H2,1-2H3
Poids de la formule 592.21
Pourcentage de pureté >95%