Learn More
2-Méthylbutyrate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2-methylbutyrate |
| Densité | 0.8850g/mL |
| Point d’ébullition | 115.0°C |
| Point d’éclair | 18°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CH3CH2CH(CH3)COOCH3 |
| Quantité | 1 kg |
| Gravité spécifique | 0.885 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: practically insoluble |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Methyl 2-methylbutyrate