Learn More
Chlorhydrate de méthyle 2-méthylpropionimidate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15420059
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15420059 5 g 5g
15448286 250 mg 250mg
15410059 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15420059 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63386.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 39739-60-1 | C5H12ClNO | 137.61 g/mol
Methyl 2-methylpropionimidate hydrochloride, is used as a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate 2-méthylpropionimidate de méthyle est utilisé comme intermédiaire chimique fin.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la chaleur. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39739-60-1
Formule moléculaire C5H12ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 137.61
Numéro MDL MFCD03844704
Clé InChI RMXGPHAHPIIESQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-methylpropanecarboximidate hydrochloride, methyl 2-methylpropanimidate hydrochloride, methyl 2-methylpropanimidic acid hydrochloride, methyl 2-methylpropanimidoate hydrochloride, methyl isobutyrimidate hydrochloride, methyl 2-methylpropanimidate-hydrogen chloride 1/1, methyl 1z-2-methylpropanimidoate hydrochloride 1:1
CID PubChem 371709
Nom IUPAC Méthyl2-méthylpropanimidate ; chlorhydrate
SMILES Cl.COC(=N)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-methylpropionimidate hydrochloride
Couleur Blanc
Formule linéaire (CH3)2CHC(=NH)OCH3·HCl
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 137.61
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide