Learn More
Methyl 2-(methylsulfonyl)acetate, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31104370
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31104370 100 g
31095809 1 g
31103987 5 g
31106502 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31104370 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD139508100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-(methylsulfonyl)acetate
CAS 62020-09-1
Formule moléculaire C4H8O4S
Numéro MDL MFCD00051842
Quantité 100 g
SMILES O=C(OC)CS(=O)(C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 152.17
Pourcentage de pureté 97%