Learn More
Methyl 2-(methylsulfonyl)acetate, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2-(methylsulfonyl)acetate |
| CAS | 62020-09-1 |
| Formule moléculaire | C4H8O4S |
| Numéro MDL | MFCD00051842 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | O=C(OC)CS(=O)(C)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 152.17 |
| Pourcentage de pureté | 97% |