Learn More
Methyl 2-(methylsulfonylmethyl)acrylate, TRC
Code produit 30482323
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30482323 1 g 1g
30465439 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30482323 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3383781G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143224-94-6
Formule moléculaire C6 H10 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 178.206
Nom IUPAC methyl 2-(methylsulfonylmethyl)prop-2-enoate
SMILES COC(=O)C(=C)CS(=O)(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-(methylsulfonylmethyl)acrylate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H10O4S/c1-5(6(7)10-2)4-11(3,8)9/h1,4H2,2-3H3
Poids de la formule 178.03